Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Rød varmekrympetråd og kabeletiketter til M6/M7 printere
Dimensioner (LxB):
0,182 x 1 tommer.
0,235 x 1 tommer.
0,335 x 1 tommer.
0,335 x 1,75 tommer.
0,444 x 1 tommer.
0,444 x 1,75 tommer.
0,645 x 1 tommer.
0,645 x 1,75 tommer.
0,851 x 1,75 tommer.
1,667 x 1,75 tommer.
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
2 til 500 MCM
20 til 10 AWG
22 til 16 AWG
28 til 20 AWG
8 til 1 AWG
Diameter (engelsk):
0,094 tommer
0,125 tommer
0,187 tommer.
0,25 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
1 tomme
Beskrivelse
- Industriel kvalitet med høj temperatur-, UV-, kemikalie-, brændstof- og oliebestandighed
- Selvslukkende etiketter
- Skarp, klar identifikation, modstandsdygtig over for slid og falmning
- 3:1 varmekrympbare etiketter passer tæt omkring ledninger for maksimal isoleringsbeskyttelse og permanent identifikation
- Fremstillet af B-342 polyolefin materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1) |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Rød |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyolefin |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Til brug med (udstyr) | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
| Vis mere |