Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Polyolefin-etiketpatroner til BMP ™21-seriens printere
Artikelnummer. p-4829819
Farve:
Hvid
Sort
Bredde (engelsk):
0,18 tommer.
0,3 tommer.
0,439 tommer.
Bredde (metrisk):
4,572 mm
11,15 mm
16,38 mm
Artikelnummer. 11513894
Brand: Brady™ 110925
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PermaSleeve™ Polyolefin-etiketpatroner passer tæt omkring ledninger til identifikation og beskyttelse. Industriel kvalitet– Ekstrem temperaturbestandighed, UV-bestandig, Kemikaliebestandig, Brændstof- og oliebestandig, Selvslukkende.
  • Faldende og flammehæmmende
  • Varmekrympbar til 3:1 krympeforhold
  • Tilgængelig i kontinuerlig klip-til-længde-format
  • Bruges med BMP21, BMP21-Plus printere
  • Til el-entreprenører, tavlebyggere, automationsteknikere og industriprofessionelle
Panelidentifikation, lednings- og kabelmærkning
Overholdelse
RoHS-kompatibel, UL-anerkendt, WEEE, EU REACH SVHC, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, CSA accepteret
†Ikke kompatibel med ID PAL™ printer
Tekniske data
Produkttype Etiketpatron
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21-PLUS Labelprinter, BMP21-LAB Labelprinter
Materiale Polyolefin
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 7 ft.
Bredde (engelsk) 0,439 tommer.
Længde (metrisk) 2.13 m
Bredde (metrisk) 11,15 mm
Højde (engelsk) 0.439 in
Højde (metrisk) 11.15 mm
Dimensioner (L x B) 7 x 0,439 tommer. (2,13 mx 11,15 mm)
Oversigt PermaSleeve Varmekrympende polyolefinhylster til BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Printbare sider Én
Temperaturområde (engelsk) -67°F to 275°F
Temperaturområde (metrisk) -55° C til 135° C
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (klasse 1); SAE-AS-81531
Til brug med (applikation) Electrical labelling;Wire and cable labelling
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer M21-250-C-342