Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Polyolefin-etiketpatroner til BMP ™21-seriens printere
Artikelnummer. 11523894 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Bredde (engelsk):
0,18 tommer.
0,3 tommer.
0,439 tommer.
Bredde (metrisk):
4,572 mm
11,15 mm
16,38 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (engelsk) Bredde (metrisk)
11523894 Hvid 0,3 tommer. 16,38 mm
11513894 Sort 0,439 tommer. 11,15 mm
11503894 Sort 0,18 tommer. 4,572 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11523894 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 110926
Forventet forsendelse: 26-11-2026
PermaSleeve™ Polyolefin-etiketpatroner passer tæt omkring ledninger til identifikation og beskyttelse. Industriel kvalitet– Ekstrem temperaturbestandighed, UV-bestandig, Kemikaliebestandig, Brændstof- og oliebestandig, Selvslukkende.
  • Falmebestandig og flammehæmmende
  • Varmekrympemiddel til 3:1 krympeforhold
  • Fås i kontinuerligt klippet længdeformat
  • Brug med BMP21, BMP21-Plus printere
  • For el-entreprenører, panelbyggere, automationsteknikere og industriprofessionelle
  • Panelidentifikation, mærkning af ledninger og kabler
Overholdelse
RoHS-kompatibel, UL-anerkendt, WEEE, EU REACH SVHC, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, CSA accepteret
†Ikke kompatibel med ID PAL™ printer
Tekniske data
Certificeringer/compliance CSA, MIL-STD-202, SAE-DTL-23053/5 klasse 1, SAE-M-81531, UL
Klæbende type Heat Shrink
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron, etiket
Materiale Polyolefin
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketpatron
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Lednings- og kabelmærkning, panelidentifikation
Til brug med (udstyr) Brady M210 Labelprinter, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Labelprinter, BMP21-PLUS Label Printer, BMP21-LAB Label Printer
Mængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til 275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til 135 °C
Dimensioner (L x B) 16.38 mm (H) x 2.13 m (L)
Længde (engelsk) 7 ft.
Længde (metrisk) 2.13 m
Bredde (engelsk) 0,3 tommer.
Bredde (metrisk) 16,38 mm
Højde (engelsk) 0,645 tommer
Højde (metrisk) 2.13 m
Alternativt varenummer M21-375-C-342