Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Polyolefin-etiketpatroner til BMP ™21-seriens printere
Artikelnummer. 11513894
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Bredde (engelsk):
0,18 tommer.
0,3 tommer.
0,439 tommer.
Bredde (metrisk):
4,572 mm
11,15 mm
16,38 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (engelsk) Bredde (metrisk)
11513894 Sort 0,439 tommer. 11,15 mm
11503894 Sort 0,18 tommer. 4,572 mm
11523894 Hvid 0,3 tommer. 16,38 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11513894 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 110925
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PermaSleeve™ Polyolefin-etiketpatroner passer tæt omkring ledninger til identifikation og beskyttelse. Industriel kvalitet– Ekstrem temperaturbestandighed, UV-bestandig, Kemikaliebestandig, Brændstof- og oliebestandig, Selvslukkende.
  • Faldende og flammehæmmende
  • Varmekrympbar til 3:1 krympeforhold
  • Tilgængelig i kontinuerlig klip-til-længde-format
  • Bruges med BMP21, BMP21-Plus printere
  • Til el-entreprenører, tavlebyggere, automationsteknikere og industriprofessionelle
Panelidentifikation, lednings- og kabelmærkning
Overholdelse
RoHS-kompatibel, UL-anerkendt, WEEE, EU REACH SVHC, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, CSA accepteret
†Ikke kompatibel med ID PAL™ printer
Tekniske data
Produkttype Etiketpatron
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21-PLUS Labelprinter, BMP21-LAB Labelprinter
Materiale Polyolefin
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 7 ft.
Bredde (engelsk) 0,439 tommer.
Længde (metrisk) 2.13 m
Bredde (metrisk) 11,15 mm
Højde (engelsk) 0.439 in
Højde (metrisk) 11.15 mm
Dimensioner (L x B) 7 x 0,439 tommer. (2,13 mx 11,15 mm)
Oversigt PermaSleeve Varmekrympende polyolefinhylster til BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Printbare sider Én
Temperaturområde (engelsk) -67°F to 275°F
Temperaturområde (metrisk) -55° C til 135° C
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (klasse 1); SAE-AS-81531
Til brug med (applikation) Electrical labelling;Wire and cable labelling
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer M21-250-C-342