Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Pink varmekrympetråd og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17891379 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,444 x 1 tomme
0,645 x 1,75 tommer
1,667 x 1,75 tommer
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
2 til 500 MCM
Diameter (engelsk):
0,25 tommer
0,375 tommer
1 tomme
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Trådmåler Diameter (engelsk)
17891379 1,667 x 1,75 tommer 2 til 500 MCM 1 tomme
17811559 0,444 x 1 tomme 16 til 8 AWG 0,25 tommer
17801699 0,645 x 1,75 tommer 12 til 4 AWG 0,375 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17891379 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173597
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Designet til strenge ledningsmærkningsapplikationer PermaSleeve™ Heat Shrink Polyolefin-etiketter kombinerer hastighed, brugervenlighed og holdbarhed for at skabe mærkning af høj kvalitet.
  • Industriel kvalitet med høj temperatur-, UV-, kemikalie-, brændstof- og oliebestandighed
  • Selvslukkende etiketter
  • Skarp, klar identifikation, modstandsdygtig over for slid og falmning
  • 3:1 varmekrympbare etiketter passer tæt omkring ledninger for maksimal isoleringsbeskyttelse og permanent identifikation
  • Fremstillet af B-342 polyolefin materiale
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Pink (Pink)
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Varmekrympende polyolefin
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Mængde 50 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 2 til 500 MCM
Dimensioner (L x B) 1,667 x 1,75 tommer
Længde (engelsk) 1.667 tommer.
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 44.45 mm
Højde (metrisk) 42.34 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Alternativt varenummer M6-1000-175-342-PK