Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Low Smoke Zero Halogen Varmekrympende etiketter
Artikelnummer. 17901960
Dimensioner (LxB):
5,5 fod x 0,235 tommer.
5,5 fod x 0,335 tommer.
5,5 fod x 0,439 tommer.
5,5 fod x 0,645 tommer.
Farve:
Gul
Hvid
Artikelnummer. 17901960
Brand: Brady™ 170849
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk ledninger og kabler permanent med det røgfattige, halogenfrie B-7641 polyolefin-etiketmateriale. Forhåndsdimensioneret til at passe til de fleste lednings- og kabelsamlinger. Udskriv med en Brady™ håndholdt etiketmaskine.
  • Designet til massetransport og marine applikationer, hvor der kræves flammehæmmende, røgfattige trådmærkningsmaterialer
  • Flammehæmmende og modstandsdygtig over for temperaturer fra -22 °F til 221 °F (-30 °C til 105 °C)
  • Hurtig krympning med et 2:1 krympeforhold; klæber permanent til ledninger hurtigt med en varmepistol (Brady vare PMS-HG-1)
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS-6853 (1999) Vehicle Category 1A; EN-45545-2, requirement 24, Vehicle Category HL3;Zero Halogen Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Gul
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Polyolefin
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Electrical labelling;Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Mængde 1
Temperaturområde (engelsk) -67°F to 221°F
Temperaturområde (metrisk) -55°C to 105°C
Trådmåler 20 AWG - 16 AWG
Dimensioner (LxB) 5,5 fod x 0,235 tommer.
Længde (engelsk) 5.5 ft.
Længde (metrisk) 1.68 m
Bredde (engelsk) 0,235 tommer.
Bredde (metrisk) 0.6 cm
Højde (engelsk) 0.235 in
Højde (metrisk) 5.97 mm
Alternativt varenummer M4C-125-7641-YL