Beskrivelse
- Designet til massetransport og marine applikationer, hvor der kræves flammehæmmende, røgfattige trådmærkningsmaterialer
- Flammehæmmende og modstandsdygtig over for temperaturer fra -22 °F til 221 °F (-30 °C til 105 °C)
- Hurtig krympning med et 2:1 krympeforhold; klæber permanent til ledninger hurtigt med en varmepistol (Brady vare PMS-HG-1)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | BS-6853 (1999) Vehicle Category 1A; EN-45545-2, requirement 24, Vehicle Category HL3;Zero Halogen Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Gul |
| Slutte | Mat |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | Polyolefin |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Mærkning af ledninger og kabler |
| Til brug med (udstyr) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Vis mere |