Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Varmekrympetråd og kabeletiketter til M6/M7-printere, roteret på liner
Artikelnummer. 17889124 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,182 x 2 tommer
0,235 x 2 tommer
0,335 x 2 tommer
0,444 x 2 tommer
0,645 x 2 tommer
0,851 x 2 tommer
1,25 x 2 tommer
1,667 x 2 tommer
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
2 til 500 MCM
20 til 10 AWG
22 til 16 AWG
28 til 20 AWG
6 til 0000 AWG
8 til 1 AWG
Farve:
Gul
Hvid
Sort
Højde (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,28 mm
16,38 mm
21,62 mm
31,75 mm
42,34 mm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Trådmåler Farve Højde (metrisk)
17889124 1,25 x 2 tommer 6 til 0000 AWG Sort 31,75 mm
17891629 0,182 x 2 tommer 28 til 20 AWG Hvid 4,62 mm
17801519 0,235 x 2 tommer 22 til 16 AWG Hvid 5,97 mm
17851569 0,335 x 2 tommer 20 til 10 AWG Hvid 8,51 mm
17871699 0,444 x 2 tommer 16 til 8 AWG Hvid 11,28 mm
17871709 0,645 x 2 tommer 12 til 4 AWG Hvid 16,38 mm
17861469 0,851 x 2 tommer 8 til 1 AWG Hvid 21,62 mm
17801409 1,25 x 2 tommer 6 til 0000 AWG Hvid 31,75 mm
17831429 1,667 x 2 tommer 2 til 500 MCM Hvid 42,34 mm
17878954 0,182 x 2 tommer 28 til 20 AWG Sort 4,62 mm
17819174 0,235 x 2 tommer 22 til 16 AWG Sort 5,97 mm
17879204 0,335 x 2 tommer 20 til 10 AWG Sort 8,51 mm
17858784 0,444 x 2 tommer 16 til 8 AWG Sort 11,28 mm
17829184 0,645 x 2 tommer 12 til 4 AWG Sort 16,38 mm
17878944 0,851 x 2 tommer 8 til 1 AWG Sort 21,62 mm
17879214 1,667 x 2 tommer 2 til 500 MCM Sort 42,34 mm
17851409 0,182 x 2 tommer 28 til 20 AWG Gul 4,62 mm
17891429 0,235 x 2 tommer 22 til 16 AWG Gul 5,97 mm
17821569 0,335 x 2 tommer 20 til 10 AWG Gul 8,51 mm
17861559 0,444 x 2 tommer 16 til 8 AWG Gul 11,28 mm
17801529 0,645 x 2 tommer 12 til 4 AWG Gul 16,38 mm
17851489 0,851 x 2 tommer 8 til 1 AWG Gul 21,62 mm
17841429 1,25 x 2 tommer 6 til 0000 AWG Gul 31,75 mm
17871379 1,667 x 2 tommer 2 til 500 MCM Gul 42,34 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Product Code. 17889124 Supplier Brady™ Supplier No. 173680
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Designet til strenge ledningsmærkningsapplikationer, PermaSleeve™ Varmekrympende polyolefin-etiketter kombinerer hastighed, brugervenlighed og holdbarhed for at skabe mærkning af høj kvalitet.
  • Meget høj temperaturbestandighed, UV-bestandig, kemikaliebestandig, brændstof- og oliebestandig, selvslukkende
  • Skarp, klar identifikation, modstandsdygtig over for slid og falmning
  • 3:1 varmekrympeetiketter passer tæt omkring ledninger for maksimal isoleringsbeskyttelse og permanent identifikation
  • Fremstillet af B-342 polyolefin materiale
  • Roteret på liner
Specifications
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Sort
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Varmekrympende polyolefin
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Mængde 70 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 6 til 0000 AWG
Dimensioner (L x B) 1,25 x 2 tommer
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Højde (metrisk) 31,75 mm
Diameter (engelsk) 0,44 tommer.
Diameter (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer M6-750-2-342-BK-R