Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Varmekrympetråd og kabeletiketter til M6/M7-printere, roteret på liner
Artikelnummer. 17831429
Dimensioner (LxB):
0,182 x 2 tommer.
0,235 x 2 tommer.
0,335 x 2 tommer.
0,444 x 2 tommer.
0,645 x 2 tommer.
0,851 x 2 tommer.
1,25 x 2 tommer.
1.667 x 2 tommer.
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
2 til 500 MCM
20 til 10 AWG
22 til 16 AWG
28 til 20 AWG
6 til 0000 AWG
8 til 1 AWG
Farve:
Gul
Hvid
Sort
Højde (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,28 mm
16,38 mm
21,62 mm
31,75 mm
42,34 mm
Artikelnummer. 17831429
Brand: Brady™ 173604
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til strenge ledningsmærkningsapplikationer, PermaSleeve™ Varmekrympende polyolefin-etiketter kombinerer hastighed, brugervenlighed og holdbarhed for at skabe mærkning af høj kvalitet.
  • Meget høj temperaturbestandighed, UV-bestandig, kemikaliebestandig, brændstof- og oliebestandig, selvslukkende
  • Skarp, klar identifikation, modstandsdygtig over for slid og falmning
  • 3:1 varmekrympeetiketter passer tæt omkring ledninger for maksimal isoleringsbeskyttelse og permanent identifikation
  • Fremstillet af B-342 polyolefin materiale
  • Roteret på liner
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Varmekrympende polyolefin
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Mængde 70 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 2 til 500 MCM
Dimensioner (LxB) 1.667 x 2 tommer.
Længde (engelsk) 1.667 tommer.
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Højde (metrisk) 42,34 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Alternativt varenummer M6-1000-2-342-WT-R