Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Varmekrympetråd og kabelkontinuerlige etiketter til M6/M7-printere
Shop alle Brady produkterDescription
- Meget høj temperaturbestandighed, UV-bestandig, kemikaliebestandig, brændstof- og oliebestandig, selvslukkende
- Skarp, klar identifikation, modstandsdygtig over for slid og falmning
- 3:1 varmekrympeetiketter passer tæt omkring ledninger for maksimal isoleringsbeskyttelse og permanent identifikation
- Fremstillet af B-342 polyolefin materiale
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Metode 215, Metode 215K, MIL-DTL-23053/5 Klasse 1, MIL-M-81531, MIL-STD-202, MIL-STD-202F, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/830E), 5/830C, SAE 3/830C, 5 AS-81531 |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | Polyolefin |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Til brug med (udstyr) | M710, BMP71 |
| Show More |