Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Varmekrympetråd og kabelkontinuerlige etiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17888824
Dimensioner (LxB):
50 fod x 0,235 tommer.
50 fod x 0,335 tommer.
50 fod x 0,439 tommer.
50 fod x 0,645 tommer.
50 fod x 0,851 tommer.
50 fod x 1,66 tommer.
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
2 til 500 MCM
20 til 10 AWG
22 til 16 AWG
8 til 1 AWG
Diameter (engelsk):
0,125 tommer
0,187 tommer.
0,25 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
1 tomme
Højde (metrisk):
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
42,16 mm
Artikelnummer. 17888824
Brand: Brady™ 174518
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til strenge ledningsmærkningsapplikationer, PermaSleeve™ Varmekrympende polyolefin-etiketter kombinerer hastighed, brugervenlighed og holdbarhed for at skabe mærkning af høj kvalitet.
  • Meget høj temperaturbestandighed, UV-bestandig, kemikaliebestandig, brændstof- og oliebestandig, selvslukkende
  • Skarp, klar identifikation, modstandsdygtig over for slid og falmning
  • 3:1 varmekrympeetiketter passer tæt omkring ledninger for maksimal isoleringsbeskyttelse og permanent identifikation
  • Fremstillet af B-342 polyolefin materiale
Tekniske data
Certificeringer/compliance Metode 215, Metode 215K, MIL-DTL-23053/5 Klasse 1, MIL-M-81531, MIL-STD-202, MIL-STD-202F, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/830E), 5/830C, SAE 3/830C, 5 AS-81531
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Varmekrympende polyolefin
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 8 til 1 AWG
Dimensioner (LxB) 50 fod x 0,851 tommer.
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (engelsk) 0,851 tommer.
Bredde (metrisk) 21.62 mm
Højde (metrisk) 21,62 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt varenummer BM7C-500-342