Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Heat-Shrink Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge
Beskrivelse
- 3:1 heat shrinkable sleeve fits snugly around wire
- Chemical, corrosion and UV resistant
- One cartridge contains 80 labels
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL Recognised to UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531 |
| Oversigt | Shrink Ratio: 3:1 |
| Farve | Black, White |
| Slutte | Matte |
| Format | Cartridge |
| Materiale | Polyolefin (B-342) |
| Produkttype | Label Maker Cartridge |
| Til brug med (applikation) | Wire and cable marking |
| Til brug med (udstyr) | BMP™51, BMP™53, BMP™41 Printers |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |