Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Heat-Shrink Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge
Artikelnummer. 15183359
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,235 tommer
0,335 tommer
0,439 tommer
0,645 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) unitSize
15183359 0,335 tommer Hver
15173359 0,235 tommer Hver
15193359 0,439 tommer Hver
15103369 0,645 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15183359 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 131609
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For use in harsh environments. Brady™ PermaSleeve™ Heat-Shrink Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridges are durable and the shrink rate saves time during installation.
  • 3:1 heat shrinkable sleeve fits snugly around wire
  • Chemical, corrosion and UV resistant
  • One cartridge contains 80 labels
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognised to UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531
Oversigt Shrink Ratio: 3:1
Farve Black, White
Slutte Matte
Format Cartridge
Materiale Polyolefin (B-342)
Produkttype Label Maker Cartridge
Til brug med (applikation) Wire and cable marking
Til brug med (udstyr) BMP™51, BMP™53, BMP™41 Printers
Etiketter pr. række 1
Mængde 80/Pk.
Form Rectangle
Krympeforhold 3:01
Temperaturområde (metrisk) -55 °C to 135 °C
Dimensioner (L x B) 8.50 x 19.05 mm
Bredde (engelsk) 0,335 tommer
Bredde (metrisk) 19.05 mm
Højde (engelsk) 0.75 ft.
Højde (metrisk) 8.50 mm