Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Varmekrympende etiketter
Artikelnummer. 17990750 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,235 x 0,235 tommer.
0,235 x 0,75 tommer.
0,335 x 0,335 tommer.
0,335 x 0,75 tommer.
0,439 x 0,439 tommer.
0,439 x 0,75 tommer.
0,645 x 0,645 tommer.
0,645 x 0,75 tommer.
25,40 mm (B) x 16,38 mm (H)
25,40 mm (B) x 5,97 mm (H)
25,40 mm (B) x 8,51 mm (H)
25,78 mm (B) x 11,15 mm (H)
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Farve:
Gul
Hvid
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Format Farve
17990750 0,439 x 0,439 tommer. Kontinuerlig Hvid
17950670 0,235 x 0,235 tommer. Kontinuerlig Hvid
17960770 0,235 x 0,235 tommer. Kontinuerlig Gul
17930760 0,235 x 0,75 tommer. Udstanset Hvid
17891789 25,40 mm (B) x 5,97 mm (H) Patron (tape) Hvid
17980750 0,335 x 0,335 tommer. Kontinuerlig Hvid
17920760 0,335 x 0,335 tommer. Kontinuerlig Gul
17910760 0,335 x 0,75 tommer. Patron (tape) Hvid
17801749 25,40 mm (B) x 8,51 mm (H) Patron (tape) Hvid
17980670 0,439 x 0,439 tommer. Kontinuerlig Gul
17900760 0,439 x 0,75 tommer. Patron (tape) Hvid
17861769 25,78 mm (B) x 11,15 mm (H) Udstanset Hvid
17961950 0,645 x 0,645 tommer. Kontinuerlig Hvid
17940760 0,645 x 0,75 tommer. Udstanset Hvid
17821829 25,40 mm (B) x 16,38 mm (H) Udstanset Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17990750 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170716
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Mærk ledninger permanent med det holdbare PermaSleeve™ PS Varmekrympende polyolefin ærme etiketmateriale (B-342). Designet til brug med en holdbar Brady™ håndholdt etiketprinter.
  • Designet specielt til strenge kabel- og ledningsmærkningsapplikationer
  • Selvslukkende og modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer, UV-lys, kemikalier, brændstof og olie
  • Hurtig krympning for at spare installationstid og omkostninger
  • Fremstillet med en sprød, klar identifikationsoverflade, der er modstandsdygtig over for slid og falmning
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Polyolefin
Produkttype Lednings- og kabelmarkører
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning; Mærkning af ledninger og kabler
Til brug med (udstyr) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Mængde 1
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til 275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55° C til 135° C
Trådmåler 16 AWG - 8 AWG
Dimensioner (L x B) 0,439 x 0,439 tommer.
Længde (engelsk) 7 ft.
Længde (metrisk) 2.13 m
Bredde (engelsk) 0,439 tommer.
Bredde (metrisk) 1.1 cm
Højde (engelsk) 0,439 tommer
Højde (metrisk) 11.15 mm
Alternativt varenummer M4C-250-342