Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Varmekrympende etiketter
Artikelnummer. 17960770
Dimensioner (LxB):
0,235 x 0,235 tommer.
0,235 x 0,75 tommer.
0,335 x 0,335 tommer.
0,335 x 0,75 tommer.
0,439 x 0,439 tommer.
0,439 x 0,75 tommer.
0,645 x 0,645 tommer.
0,645 x 0,75 tommer.
25,40 mm (B) x 16,38 mm (H)
25,40 mm (B) x 5,97 mm (H)
25,40 mm (B) x 8,51 mm (H)
25,78 mm (B) x 11,15 mm (H)
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Farve:
Gul
Hvid
Artikelnummer. 17960770
Brand: Brady™ 170713
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk ledninger permanent med det holdbare PermaSleeve™ PS Varmekrympende polyolefin ærme etiketmateriale (B-342). Designet til brug med en holdbar Brady™ håndholdt etiketprinter.
  • Designet specielt til strenge kabel- og ledningsmærkningsapplikationer
  • Selvslukkende og modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer, UV-lys, kemikalier, brændstof og olie
  • Hurtig krympning for at spare installationstid og omkostninger
  • Fremstillet med en sprød, klar identifikationsoverflade, der er modstandsdygtig over for slid og falmning
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Gul
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Polyolefin
Produkttype Tråd- og kabelmarkører
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Electrical labelling;Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Mængde 1
Temperaturområde (engelsk) -67°F to 275°F
Temperaturområde (metrisk) -55° C til 135° C
Trådmåler 22 AWG - 16 AWG
Dimensioner (LxB) 0,235 x 0,235 tommer.
Længde (engelsk) 7 ft.
Længde (metrisk) 2.13 m
Bredde (engelsk) 0,235 tommer.
Bredde (metrisk) 0.6 cm
Højde (engelsk) 0.235 in
Højde (metrisk) 5.97 mm
Alternativt varenummer M4C-125-342-YL