Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Varmekrympende etiketter
Dimensioner (LxB):
0,235 x 0,235 tommer.
0,235 x 0,75 tommer.
0,335 x 0,335 tommer.
0,335 x 0,75 tommer.
0,439 x 0,439 tommer.
0,439 x 0,75 tommer.
0,645 x 0,645 tommer.
0,645 x 0,75 tommer.
25,40 mm (B) x 16,38 mm (H)
25,40 mm (B) x 5,97 mm (H)
25,40 mm (B) x 8,51 mm (H)
25,78 mm (B) x 11,15 mm (H)
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Farve:
Gul
Hvid
Beskrivelse
- Designet specielt til strenge kabel- og ledningsmærkningsapplikationer
- Selvslukkende og modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer, UV-lys, kemikalier, brændstof og olie
- Hurtig krympning for at spare installationstid og omkostninger
- Fremstillet med en sprød, klar identifikationsoverflade, der er modstandsdygtig over for slid og falmning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202 |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Varmekrympende polyolefin |
| Produkttype | Tråd- og kabelmarkører |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Mærkning af ledninger og kabler |
| Til brug med (udstyr) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Vis mere |