Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Grønne varmekrympetråds- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17891509 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,182 x 1 tomme
0,235 x 1,75 tommer
0,335 x 1 tomme
0,335 x 1,75 tommer
0,444 x 1,75 tommer
0,645 x 1,75 tommer
0,851 x 1,75 tommer
1,667 x 1,75 tommer
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
2 til 500 MCM
20 til 10 AWG
22 til 16 AWG
28 til 20 AWG
8 til 1 AWG
Diameter (engelsk):
0,094 tommer
0,125 tommer
0,187 tommer.
0,25 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
1 tomme
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Trådmåler Diameter (engelsk)
17891509 0,235 x 1,75 tommer 22 til 16 AWG 0,125 tommer
17821409 0,182 x 1 tomme 28 til 20 AWG 0,094 tommer
17831469 0,335 x 1 tomme 20 til 10 AWG 0,187 tommer.
17871409 0,335 x 1,75 tommer 20 til 10 AWG 0,187 tommer.
17861409 0,444 x 1,75 tommer 16 til 8 AWG 0,25 tommer
17831389 0,645 x 1,75 tommer 12 til 4 AWG 0,375 tommer
17841389 0,851 x 1,75 tommer 8 til 1 AWG 0,5 tommer
17821519 1,667 x 1,75 tommer 2 til 500 MCM 1 tomme
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17891509 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173606
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Designet til strenge ledningsmærkningsapplikationer PermaSleeve™ Heat Shrink Polyolefin-etiketter kombinerer hastighed, brugervenlighed og holdbarhed for at skabe mærkning af høj kvalitet.
  • Industriel kvalitet med høj temperatur-, UV-, kemikalie-, brændstof- og oliebestandighed
  • Selvslukkende etiketter
  • Skarp, klar identifikation, modstandsdygtig over for slid og falmning
  • 3:1 varmekrympbare etiketter passer tæt omkring ledninger for maksimal isoleringsbeskyttelse og permanent identifikation
  • Fremstillet af B-342 polyolefin materiale
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Grøn
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Varmekrympende polyolefin
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 22 til 16 AWG
Dimensioner (L x B) 0,235 x 1,75 tommer
Længde (engelsk) 0,235 tommer.
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 44.45 mm
Højde (metrisk) 5.97 mm
Diameter (engelsk) 0,125 tommer
Diameter (metrisk) 3.18 mm
Alternativt varenummer M6-125-175-342-GR