Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Kommercielle kvalitets krympetråds- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17849064 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,851 x 1,75 tommer
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17849064 0,851 x 1,75 tommer
1 options
Artikelnummer. 17849064 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6025.00 DKK
    5668.43 DKK / Pakke med 1000
    Spare 356.57 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Disse ledningsmarkører af kommerciel kvalitet giver ydeevne i forretningsklasse til en kommerciel pris, så du nemt kan gennemføre ledningsidentifikationsprojekter overalt på dit anlæg.
  • Ideel til el-entreprenører, vedligeholdelsespersonale, industrielle producenter og mere
  • Varmekrympende ærmer giver permanent identifikation uden ekstra trin
  • Læselige forklaringer i temperaturer fra -55 °C til 135 °C (-67 F °til 275 °F)
  • UL224 Anerkendt
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL 224
Klæbende type Ikke-klæbende
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Varmekrympende polyolefin
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 1000 hver
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Dimensioner (L x B) 0,851 x 1,75 tommer
Længde (engelsk) 0,851 tommer.
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 44.45 mm
Højde (metrisk) 21.62 mm
Alternativt varenummer BM-500-175-312