Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Kommercielle kvalitets krympetråds- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. p-7250690
Dimensioner (LxB):
0,182 x 1 tommer.
0,182 x 1,75 tommer.
0,235 x 1 tommer.
0,235 x 1,75 tommer.
0,335 x 1 tommer.
0,335 x 1,75 tommer.
0,439 x 1 tommer.
0,439 x 1,75 tommer.
0,645 x 1 tommer.
0,645 x 1,75 tommer.
0,851 x 1 tommer.
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
20 til 10 AWG
22 til 16 AWG
28 til 20 AWG
8 til 1 AWG
Farve:
Gul
Hvid
Højde (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
Artikelnummer. 17868904
Brand: Brady™ 174496
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PermaSleeve™ Commercial Grade Wire Markers giver ydeevne i forretningsklasse til en kommerciel pris, så du nemt kan gennemføre ledningsidentifikationsprojekter på hele dit anlæg ekstra omkostninger.
  • Ideel til el-entreprenører, vedligeholdelsespersonale, industrielle producenter og mere
  • Varmekrympende ærmer giver permanent identifikation uden ekstra trin
  • Læselige forklaringer i temperaturer fra -55 °C til 135 °C (-67 F °til 275 °F)
  • UL224 anerkendt
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL 224
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyolefin
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Mængde 2500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 28 til 20 AWG
Dimensioner (LxB) 0,182 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 0,182 tommer.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 4,62 mm
Diameter (engelsk) 0,094 tommer
Diameter (metrisk) 2.39 mm
Alternativt varenummer BM-094-1-312