Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Kommercielle kvalitets krympetråds- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17899134 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,182 x 1 tomme
0,182 x 1,75 tommer
0,235 x 1 tomme
0,235 x 1,75 tommer
0,335 x 1 tomme
0,335 x 1,75 tommer
0,439 x 1 tomme
0,439 x 1,75 tommer
0,645 x 1 tomme
0,645 x 1,75 tommer
0,851 x 1 tomme
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
20 til 10 AWG
22 til 16 AWG
28 til 20 AWG
8 til 1 AWG
Farve:
Gul
Hvid
Højde (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Trådmåler Farve Højde (metrisk)
17899134 0,645 x 1,75 tommer 12 til 4 AWG Gul 16,38 mm
17868904 0,182 x 1 tomme 28 til 20 AWG Hvid 4,62 mm
17839044 0,182 x 1,75 tommer 28 til 20 AWG Hvid 4,62 mm
17828324 0,235 x 1 tomme 22 til 16 AWG Hvid 5,97 mm
17818354 0,235 x 1,75 tommer 22 til 16 AWG Hvid 5,97 mm
17898454 0,335 x 1 tomme 20 til 10 AWG Hvid 8,51 mm
17888254 0,335 x 1,75 tommer 20 til 10 AWG Hvid 8,51 mm
17808734 0,439 x 1 tomme 16 til 8 AWG Hvid 11,15 mm
17868894 0,439 x 1,75 tommer 16 til 8 AWG Hvid 11,15 mm
17869094 0,645 x 1 tomme 12 til 4 AWG Hvid 16,38 mm
17838994 0,645 x 1,75 tommer 12 til 4 AWG Hvid 16,38 mm
17808834 0,851 x 1 tomme 8 til 1 AWG Hvid 21,62 mm
17868304 0,235 x 1 tomme 22 til 16 AWG Gul 5,97 mm
17868144 0,235 x 1,75 tommer 22 til 16 AWG Gul 5,97 mm
17898164 0,335 x 1 tomme 20 til 10 AWG Gul 8,51 mm
17828314 0,335 x 1,75 tommer 20 til 10 AWG Gul 8,51 mm
17859194 0,439 x 1 tomme 16 til 8 AWG Gul 11,15 mm
17888974 0,439 x 1,75 tommer 16 til 8 AWG Gul 11,15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17899134 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174478
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
PermaSleeve™ Commercial Grade Wire Markers giver ydeevne i forretningsklasse til en kommerciel pris, så du nemt kan gennemføre ledningsidentifikationsprojekter på hele dit anlæg ekstra omkostninger.
  • Ideel til el-entreprenører, vedligeholdelsespersonale, industrielle producenter og mere
  • Varmekrympende ærmer giver permanent identifikation uden ekstra trin
  • Læselige forklaringer i temperaturer fra -55 °C til 135 °C (-67 F °til 275 °F)
  • UL224 anerkendt
Specifikationer
Certificeringer/compliance UL 224
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Gul
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Varmekrympende polyolefin
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Mængde 1000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 12 til 4 AWG
Dimensioner (L x B) 0,645 x 1,75 tommer
Længde (engelsk) 0,645 tommer.
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 44.45 mm
Højde (metrisk) 16,38 mm
Diameter (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer BM-375-175-312-YL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.