Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Kommercielle kvalitets krympetråds- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Shop alle Brady produkterBeschreibung
- Ideel til el-entreprenører, vedligeholdelsespersonale, industrielle producenter og mere
- Varmekrympende ærmer giver permanent identifikation uden ekstra trin
- Læselige forklaringer i temperaturer fra -55 °C til 135 °C (-67 F °til 275 °F)
- UL224 anerkendt
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | UL 224 |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyolefin |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Til brug med (udstyr) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?