Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Kommercielle kvalitets krympetråds- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Beskrivelse
- Ideel til el-entreprenører, vedligeholdelsespersonale, industrielle producenter og mere
- Varmekrympende ærmer giver permanent identifikation uden ekstra trin
- Læselige forklaringer i temperaturer fra -55 °C til 135 °C (-67 F °til 275 °F)
- UL224 anerkendt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL 224 |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyolefin |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Til brug med (udstyr) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Vis mere |