Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Bulk lav-røg, nul-halogen varmekrympetråd og kabeletiketter til M7-printere
Dimensioner (LxB):
0,182 x 1 tommer.
0,235 x 1 tommer.
0,235 x 1,75 tommer.
0,335 x 1 tommer.
0,335 x 1,75 tommer.
0,439 x 1 tommer.
0,645 x 1 tommer.
0,645 x 1,75 tommer.
Trådmåler:
12 til 8 AWG
16 til 10 AWG
20 til 16 AWG
24 til 20 AWG
8 til 4 AWG
Højde (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
Beskrivelse
- Velegnet til brug i applikationer, der kræver lav-røg, halogenfri, flammehæmmende markører
- Fås i flere størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL-anerkendt |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyolefin |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Data- og telekommunikationsmærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Til brug med (udstyr) | M710, BMP71 |
| Vis mere |