Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Bulk lav-røg, nul-halogen varmekrympetråd og kabeletiketter til M7-printere
Artikelnummer. 17848914
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,182 x 1 tomme
0,235 x 1 tomme
0,235 x 1,75 tommer
0,335 x 1 tomme
0,335 x 1,75 tommer
0,439 x 1 tomme
0,645 x 1 tomme
0,645 x 1,75 tommer
Trådmåler:
12 til 8 AWG
16 til 10 AWG
20 til 16 AWG
24 til 20 AWG
8 til 4 AWG
Højde (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Trådmåler Højde (metrisk)
17848914 0,182 x 1 tomme 24 til 20 AWG 4,62 mm
17869054 0,235 x 1 tomme 20 til 16 AWG 5,97 mm
17898414 0,235 x 1,75 tommer 20 til 16 AWG 5,97 mm
17808884 0,335 x 1 tomme 16 til 10 AWG 8,51 mm
17869204 0,335 x 1,75 tommer 16 til 10 AWG 8,51 mm
17849224 0,439 x 1 tomme 12 til 8 AWG 11,15 mm
17828854 0,645 x 1 tomme 8 til 4 AWG 16,38 mm
17839104 0,645 x 1,75 tommer 8 til 4 AWG 16,38 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17848914 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174506
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PermaSleeve™ Krympeslange er konstrueret til termisk overførselsprint og er ideel til brug ved identifikation af ledninger.
  • Velegnet til brug i applikationer, der kræver lav-røg, halogenfri, flammehæmmende markører
  • Fås i flere størrelser
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL-anerkendt
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyolefin
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Mængde 2500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +221 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +105 °C
Trådmåler 24 til 20 AWG
Dimensioner (L x B) 0,182 x 1 tomme
Længde (engelsk) 0,182 tommer.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 4,62 mm
Diameter (engelsk) 0,094 tommer
Diameter (metrisk) 2.39 mm
Alternativt varenummer BM-094-1-7641