Beskrivelse
- Fremstillet af metalliseret polyester med overlaminat, så de forbliver klare og lette at læse selv i barske miljøer
- Materialet er UL-anerkendt, CSA-godkendt, AGA-godkendt, halogenfri (DIN VDE 0472/parts 815)
- Designet til at modstå adskillige opløsningsmidler og variable temperaturer, når de påføres forskellige overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | PermaShield Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Sølv |
| Slutte | Glans |
| Format | Rulle |
| Materiale | Metallized Polyester (B-428), Polyester (B-966B) |
| Produkttype | Termisk overførselsprinteretiket |
| Til brug med (applikation) | Aktiv sporing, klassifikationsplader, generel identifikation |
| Til brug med (udstyr) | BBP ™81 Labelprinter, IP Series, BradyPrinter™ PR Plus serie printer |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |