Få mere at vide
Brady™ PermaShield™ Laserprintbare etiketter, B-747/B-966 (polyester med polyesteroverlaminat)
Artikelnummer. 11583604 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Størrelse (engelsk):
1 x 0,5 tommer. (B x H)
1,75 x 1 tommer. (B x H)
Mængde:
1000/pakke
2500/pakke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (engelsk) Mængde
11583604 1,75 x 1 tommer. (B x H) 1000/pakke
11563604 1 x 0,5 tommer. (B x H) 2500/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11583604 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029757
På lager
Designet til brug med laserprintere. Brady PermaShield Laserprintbare laseretiketter er lavet af polyester med overlaminat for at beskytte dem i barske miljøer.
  • Blanke, printbare polyesteretiketter til laserprintere
  • CSA Accepteret materiale, når det udskrives med dedikerede laserprintertonere
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt Slid-, fugt- og UV-bestandigt materiale
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester (B-747), Polyester overlaminat
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Laser
Produkttype Laserprintbar etiket
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Kredsløbskortmærkning, Data- og telekommunikationsmærkning, Generel identifikation
Til brug med (udstyr) Laserprintere
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1008 Labels/Pack
Mængde 1000/pakke
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 1,75 x 1 tommer. (B x H)
Størrelse (metrisk) 44.4 x 25.4 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +266 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +130 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0066 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.164 mm
Dimensioner (L x B) 25.40 x 44.45 mm
Længde (engelsk) 1,75 tommer
Bredde (engelsk) 1,75 tommer
Bredde (metrisk) 44.45 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 44.45 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (engelsk) Printbart område 1 tomme
Højde (metrisk) 25.40 mm
Højde (metrisk) printbart område 25.40 mm
Alternativt varenummer LAT-24-747-1