Få mere at vide
Brady™ Permanent selvlaminerende vinyl omvikling af tråd- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17861609 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,25 x 1,1 tommer
1 x 1,9 tommer
Højde (metrisk):
6,35 mm
25,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Højde (metrisk)
17861609 1 x 1,9 tommer 25,4 mm
17831649 0,25 x 1,1 tommer 6,35 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17861609 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173903
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Selvlaminerende vinyl er et ideelt materiale til identifikation af ledninger og kabler. Dette materiale har god klarhed, tilpasningsevne og er selvslukkende.
  • Selvlaminerende vinyl er ideel til brug i kabel- og ledningsmærkning og generel mærkning i laboratorier
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Servicetemperatur på -40 °C til 70 °C (-40 F °til 158 °F)
  • Fremstillet af B-427 vinyl
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 1 x 1,9 tommer
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 1,9 tommer.
Bredde (metrisk) 48.26 mm
Højde (metrisk) 25,4 mm
Alternativt varenummer M6-78-427-AW