Få mere at vide
Brady™ Permanent selvlaminerende vinyl omvikling af tråd- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17831649
Dimensioner (LxB):
0,25 x 1,1 tommer.
1 x 1,9 tommer.
Højde (metrisk):
6,35 mm
25,4 mm
Artikelnummer. 17831649
Brand: Brady™ 173695
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende vinyl er et ideelt materiale til identifikation af ledninger og kabler. Dette materiale har god klarhed, tilpasningsevne og er selvslukkende.
  • Selvlaminerende vinyl er ideel til brug i kabel- og ledningsmærkning og generel mærkning i laboratorier
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Servicetemperatur på -40 °C til 70 °C (-40 F °til 158 °F)
  • Fremstillet af B-427 vinyl
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 750 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 0,25 x 1,1 tommer.
Længde (engelsk) 0,25 tommer
Bredde (engelsk) 1.1 tommer
Bredde (metrisk) 27.94 mm
Højde (metrisk) 6,35 mm
Alternativt varenummer M6-105-427-AW