Få mere at vide
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Small
Artikelnummer. 17864666
Encompass_Preferred
Skift visning
Farve:
Grøn
Hvid
Orange
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Diameter (metrisk) unitSize
17864666 Grøn 25,4 mm Pakke med 2000
17884276 Orange 25,4 mm Pakke med 2000
17804546 Grøn 76,2 mm Pakke med 2000
17854636 - 76,2 mm Pakke med 2000
17874366 Hvid 25,4 mm Pakke med 2000
17874736 Hvid 76,2 mm Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17864666 Leverandør GA International Leverandørnr. AUTC75NPC12GA
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Permanent
Farve Grøn
Slutte Gloss
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 1 Label
Mængde 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metrisk) -60°C to +150°C
Dimensioner (L x B) 25.4 x 17.5 mm
Længde (engelsk) 0.69 in.
Længde (metrisk) 17.5 mm
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (metrisk) 25,4 mm