Få mere at vide
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Medium
Artikelnummer. 17884186
Encompass_Preferred
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Mængde:
3000/pakke
6000/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
Pakke med 6000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
17884186 Grøn 3000/pakke Pakke med 3000
17874186 Blå 3000/pakke Pakke med 3000
17834396 Rød 3000/pakke Pakke med 3000
17824876 Blå 6000/pakke Pakke med 6000
17844876 Grøn 6000/pakke Pakke med 6000
17874666 Rød 6000/pakke Pakke med 6000
17824496 Hvid 3000/pakke Pakke med 3000
17874406 Hvid 6000/pakke Pakke med 6000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17884186 Leverandør GA International Leverandørnr. AUTC258C13GA
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Dimensions: 50.8 x 10.16 mm
  • Available in various colors
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Permanent
Farve Grøn
Slutte Gloss
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 1 Label
Mængde 3000/pakke
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metrisk) -60°C to +150°C
Dimensioner (L x B) 50.8 x 10.16 mm
Længde (engelsk) 0.4 in.
Længde (metrisk) 10.16 mm
Bredde (engelsk) 2 in.
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm