Få mere at vide
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Large
Artikelnummer. 17804946
Encompass_Preferred
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lyserød
Orange
Rød
Mængde:
1000/pakke
250/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Artikelnummer. 17804946
Brand: GA International AUTT84C10.25WH
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Permanent
Farve Hvid
Slutte Medium Gloss
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 1 Label
Mængde 250/pakke
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metrisk) -60°C to +150°C
Dimensioner (LxB) 50.8 x 101.6 mm
Længde (engelsk) 4 in.
Længde (metrisk) 101.6 mm
Bredde (engelsk) 2 in.
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.