Få mere at vide
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Large
Artikelnummer. 17844546
Encompass_Preferred
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lyserød
Orange
Rød
Mængde:
1000/pakke
250/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde unitSize
17844546 Blå 250/pakke Pakke med 250
17874636 Grøn 250/pakke Pakke med 250
17814936 - 250/pakke Pakke med 250
17814646 Lyserød 250/pakke Pakke med 250
17864846 Rød 250/pakke Pakke med 250
17844166 Gul 250/pakke Pakke med 250
17834166 Blå 1000/pakke Pakke med 1000
17804936 Grøn 1000/pakke Pakke med 1000
17854556 Orange 1000/pakke Pakke med 1000
17875036 Lyserød 1000/pakke Pakke med 1000
17854946 Rød 1000/pakke Pakke med 1000
17874756 Gul 1000/pakke Pakke med 1000
17804946 Hvid 250/pakke Pakke med 250
17854256 Hvid 1000/pakke Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17844546 Leverandør GA International Leverandørnr. AUTC84C10.25BL
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Permanent
Farve Blå
Slutte Gloss
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 1 Label
Mængde 250/pakke
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metrisk) -60°C to +150°C
Dimensioner (L x B) 50.8 x 101.6 mm
Længde (engelsk) 4 in.
Længde (metrisk) 101.6 mm
Bredde (engelsk) 2 in.
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm