Få mere at vide
Brady™ Permanent akryl klæbende lamineret polyester transportskilte
Artikelnummer. 11710953
Skift visning
Farve:
Gul
Rød
Rød
Sort på Gul
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
Mængde:
1 stk.
250,-/rulle
250/rulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) Mængde unitSize
11710953 Gul 100 mm 1 stk. Hver
11730953 Gul 200 mm 1 stk. Hver
11770953 Rød 100 mm 1 stk. Hver
11720953 Gul 100 mm 250,-/rulle 1 rulning
11780953 Rød 100 mm 250/rulle 1 rulning
11790953 Sort på Gul 200 mm 1 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11710953 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 810934
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt varenummer ADR 5,2 BF-100 *100-B7541
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Vist tekst Organisk peroxid 5.2
Produkttype Transportskilt
Farve Gul