Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Permabond™ Silane GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.8 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Stationær fase | Permabond™ Silane |
| Til brug med (applikation) | Analyse af monomere silaner og chlorosilaner |
| Temperaturområde | 260 °C til 280 °C |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Emballagemateriale | Permabond™ Silane |
| Mængde | 1 hver |