Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Permabond™ Silane GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10134511 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10134511
Brand: Macherey-Nagel™ 723409.50
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Permabond™ Silane
Til brug med (applikation) Analyse af monomere silaner og chlorosilaner
Temperaturområde 260 °C til 280 °C
Længde (metrisk) 50 m
Emballagemateriale Permabond™ Silane
Mængde 1 hver