Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-54-HKW GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. p-8012325 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10174601
Brand: Macherey-Nagel™ 723945.25
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Permabond™ SE-54-HKW
USP type G36
Til brug med (applikation) Analyse af flygtige halogenerede kulbrinter
Temperaturområde 300 °C til 320 °C
Filmtykkelse 1.8μ m
Længde (metrisk) 25 m
Emballagemateriale Permabond™ SE-54-HKW
Mængde 1 hver