Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-54-HKW GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.5 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | Permabond™ SE-54-HKW |
| USP type | G36 |
| Til brug med (applikation) | Analyse af flygtige halogenerede kulbrinter |
| Temperaturområde | 300 °C til 320 °C |
| Filmtykkelse | 1.8μ m |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Emballagemateriale | Permabond™ SE-54-HKW |
| Vis mere |