Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-52 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. p-8012324 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10367971
Brand: Macherey-Nagel™ 723054.25
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Permabond™ SE-52
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 300 °C til 320 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 25 m
Emballagemateriale Permabond™ SE-52
Mængde 1 hver