Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-52 GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | Permabond™ SE-52 |
| USP type | G27, G36 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Temperaturområde | 300 °C til 320 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Emballagemateriale | Permabond™ SE-52 |
| Vis mere |