Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-30 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10032941 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
50 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10032941
Brand: Macherey-Nagel™ 723308.50
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Permabond™ SE-30
USP type G2
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 300 °C til 320 °C
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 50 m
Emballagemateriale Permabond™ SE-30
Mængde 1 hver