Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10786122 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10786122
Brand: Macherey-Nagel™ 723180.10
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.1 mm
Stationær fase Permabond™ FFAP
USP type G25, G35
Til brug med (applikation) Gratis carboxylsyreanalyse, Gratis carboxylsyrer
Temperaturområde 220 °C til 240 °C
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 10 m
Emballagemateriale Permabond™ FFAP
Mængde 1 hver