Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | Permabond™ FFAP |
| USP type | G25, G35 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC), Gratis carboxylsyrer |
| Temperaturområde | 220 °C til 240 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Emballagemateriale | Permabond™ FFAP |
| Vis mere |