Få mere at vide
Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Kapillærsøjler, 0,25 mm ID
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Anbefalet til opløsningsmiddelanalyse og alkoholer i gaskromatografi og egnet til brug med vandige opløsninger.
- Søjler har 0,25 mm indvendig diameter, 0,4 mm ydre diameter og en 0,25 μm tyk film
- Fås i forskellige længder: 10m, 25m, 30m, 50mm og 60m
- Maksimal temperatur:
- 220 °C ved langvarige isotermiske operationer
- 240 °C i korte isotermer i et temperaturprogram
- Lignende faser: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, Rtx-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax , 007-CW, BP20, AT-voks, ZB-voks
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 220 °C (langsigtet), °240 C (i temperaturprogram) |
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Polar fase |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | Permabond™ CW 20 M |
| USP type | G16 |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC), Vandige opløsninger |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 50 m |
| Vis mere |