Få mere at vide
Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Kapillærsøjler, 0,32 mm ID
Artikelnummer. 10002921 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Filmtykkelse unitSize
10002921 60 m 0,5μ m Hver
10480122 10 m 0,35μ m Hver
10506681 25 m 0,35μ m Hver
10755932 50 m 0,35μ m Hver
10716512 10 m 0,5μ m Hver
10378111 25 m 0,5μ m Hver
10266941 30 m 0,5μ m Hver
10082901 50 m 0,5μ m Hver
10757662 10 m 0,25μ m Hver
10757852 25 m 0,25μ m Hver
10002981 30 m 0,25μ m Hver
10546341 50 m 0,25μ m Hver
10682703 60 m 0,25μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10002921 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 723296.60
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug i gaskromatografi. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Kapillærsøjler, 0,32 mm ID er sammensat af 20.000 Da polyethylenglycol. Disse polære fasesøjler anbefales til opløsningsmiddelanalyse og alkoholer og er velegnede til brug med vandige opløsninger.
Anbefalet til opløsningsmiddelanalyse og alkoholer i gaskromatografi og egnet til brug med vandige opløsninger.
  • Søjler har 0,32 mm indvendig diameter og 0,5 mm ydre diameter, med filmmuligheder på 0,25 m, μ0,35 m μog 0,50 m μtykkelse
  • Fås i forskellige længder: 10m, 25m, 30m, 50mm og 60m
  • Maksimal temperatur:
    • 220 °C ved langvarige isotermiske operationer
    • 240 °C i korte isotermer i et temperaturprogram
  • Lignende faser: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, Rtx-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax , 007-CW, BP20, AT-voks, ZB-voks
Tekniske data
Maks. Temperatur 220 °C (langsigtet), °240 C (i temperaturprogram)
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Funktionalitet/Interaktionstype Polar fase
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Permabond™ CW 20 M
USP type G16
Til brug med (applikation) Analyse af vandige opløsninger, Vandige opløsninger
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 60 m
Emballagemateriale Poly(ethylenglycol)
Mængde 1 hver