Få mere at vide
Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Kapillærsøjler, 0,32 mm ID
Artikelnummer. 10002981 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,35μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10002981
Brand: Macherey-Nagel™ 723321.30
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug i gaskromatografi. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Kapillærsøjler, 0,32 mm ID er sammensat af 20.000 Da polyethylenglycol. Disse polære fasesøjler anbefales til opløsningsmiddelanalyse og alkoholer og er velegnede til brug med vandige opløsninger.
Anbefalet til opløsningsmiddelanalyse og alkoholer i gaskromatografi og egnet til brug med vandige opløsninger.
  • Søjler har 0,32 mm indvendig diameter og 0,5 mm ydre diameter, med filmmuligheder på 0,25 m, μ0,35 m μog 0,50 m μtykkelse
  • Fås i forskellige længder: 10m, 25m, 30m, 50mm og 60m
  • Maksimal temperatur:
    • 220 °C ved langvarige isotermiske operationer
    • 240 °C i korte isotermer i et temperaturprogram
  • Lignende faser: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, Rtx-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax , 007-CW, BP20, AT-voks, ZB-voks
Tekniske data
Maks. Temperatur 220 °C (langsigtet), °240 C (i temperaturprogram)
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Funktionalitet/Interaktionstype Polar fase
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Permabond™ CW 20 M
USP type G16
Til brug med (applikation) Analyse af vandige opløsninger, Vandige opløsninger
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Emballagemateriale Poly(ethylenglycol)
Mængde 1 hver