Få mere at vide
Perlapine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perlapine |
| CAS | 11-3-1977 |
| Analyt- eller komponentnavne | Perlapine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 11H-Dibenz[b,e]azepine, 6-(4-methyl-1-piperazinyl)-, Morphanthridine, 6-(4-methyl-1-piperazinyl)- (7CI,8CI), 6-(4-Methyl-1-piperazinyl)morphanthridine, AW 142333, HF 2333, Hypnodin, MP 11, NSC 291840, Perlapine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N3/c1-21-10-12-22(13-11-21)19-17-8-4-2-6-15(17)14-16-7-3-5-9-18(16)20-19/h2-9H,10-14H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Cc4ccccc24 |
| Vis mere |