Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiners
Artikelnummer. p-8014768
Mængde:
25/Pk.
5/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 12914031
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 09209225
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med PerkinElmer instrumenter
Tekniske data
Mængde 25/Pk.
Længde (metrisk) 92 mm
Produkttype Split/Splitløs FocusLiner
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.2 mm