Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiners
Artikelnummer. 12914031
Skift visning
Mængde:
25/pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12914031 25/pakke Pakke med 5
10309142 5/pakke Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12914031 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 09209225
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med PerkinElmer instrumenter
Tekniske data
Mængde 25/pakke
Længde (metrisk) 92 mm
Produkttype Split/Splitløs FocusLiner
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.2 mm