Få mere at vide
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ &Multiprobe Robotic Tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4102791 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
20 μl
20μ l
25μ L
50μ l
175μ L
200μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 12766719
Brand: Axygen™ RRF175CRS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Volumen varierer fra 20 til 200 μL
  • Rakket
  • Sorte og klare tip til rådighed
  • Med væskeniveauføling
  • Ikke-sterile og præsteriliserede spidser
  • Blå, røde og grønne rackfarveindsatser
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 175μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Rack farve Rød
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Format Stativ
Tip stil Automatisering, Rund
Emballage SBS Rack
Mængde 50 stativer/Cs.
Til brug med (udstyr) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head
Materiale Polyethylen