Beskrivelse
- Rakket
- Sorte og klare tip til rådighed
- Med væskeniveauføling
- Ikke-sterile og præsteriliserede spidser
- Blå, røde og grønne rackfarveindsatser
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Sort |
| Rack farve | Rød |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering, Væskeniveausensor, Rund |
| Emballage | SBS Rack |
| Vis mere |