Få mere at vide
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ &Multiprobe Robotic Tips
Artikelnummer. 12772916 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
20 μl
20μ l
25μ L
50μ l
175μ L
200μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 12772916
Brand: Axygen™ RRP50CBKR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Volumen varierer fra 20 til 200 μL
  • Rakket
  • Sorte og klare tip til rådighed
  • Med væskeniveauføling
  • Ikke-sterile og præsteriliserede spidser
  • Blå, røde og grønne rackfarveindsatser
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Sort
Rack farve Grøn
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Format Stativ
Tip stil Automatisering, Væskeniveausensor, Rund
Emballage SBS Rack
Mængde 50 stativer/Cs.
Til brug med (udstyr) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head